Silicagel 3-6 mm, non toxic desecante
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
357400010 357400050 357400250
ACRO357400010EA 71.1 EUR
ACRO357400010 ACRO357400050 ACRO357400250
Silicagel 3-6 mm, non toxic desecante
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
IR: 01-2119379499-16
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white Irregular granules
Particle size 3.0 to 6.0 mm
Residual water ≤2.0 % (140°C, 4 h)
Water adsorption ≥20.0 % (40% rH)