Silicagel, Pore size: 150 Å 0.075-0.250 mm para cromatografía
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
419280010 419282500 419280050
ACRO419280010EA 238 EUR
ACRO419280010 ACRO419282500 ACRO419280050
Silicagel, Pore size: 150 Å 0.075-0.250 mm para cromatografía
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
IR: 01-2119379499-16
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Granular powder
Particle size ≤10.0 % < 200 Mesh
Specific surface area 275 to 375 m²/g (BET)
Pore volume 0.95 to 1.3 ml/g (N2)
Volatiles ≤8.0 % (160°C)