Silicagel, Pore size: 60 Å 0.030-0.200 mm para cromatografía
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
419292500 419290010 419290050
ACRO419292500EA 36.5 EUR
ACRO419292500 ACRO419290010 ACRO419290050
Silicagel, Pore size: 60 Å 0.030-0.200 mm para cromatografía
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
IR: 01-2119379499-16
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Loss on drying ≤6.0 % (160°C)
Particle size ≤250 µm (D(90%))
Pore volume 0.8 to 1.0 ml/g (N2)
Surface area 500 to 600 m²/g