Silicagel, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
12479-25KG 12479-5KG
12479-25KGEA 1290 EUR
12479-25KG 12479-5KG
Silicagel, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1710 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
IR: 01-2119379499-16