Silicagel, Tamaño de poro: 40 Å 40-63 µm, grado ultrapuro por cromatografía en columna
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
360031000 360035000
ACRO360031000EA 58.9 EUR
ACRO360031000 ACRO360035000
Silicagel, Tamaño de poro: 40 Å 40-63 µm, grado ultrapuro por cromatografía en columna
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Particle size 40 to 63 µm
Specific surface area ≥450 m²/g (BET)
Pore volume 0.55 to 0.75 ml/g
pH 5.0 to 8.0 (5 % w/w suspension)
Volatile matter ≤4.0 % (160°C)