Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å 0.035-0.070 mm para cromatografía
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
240360010 240360050 240360300
ACRO240360010EA 120 EUR
ACRO240360010 ACRO240360050 ACRO240360300
Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å 0.035-0.070 mm para cromatografía
Silicagel
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l (Typical)
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water) Typical
Residual water ≤6 % (160°C, 15 min)