Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å 0.060-0.200 mm para cromatografía
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
240370010 240370050 240370300
240370010.EA 118 EUR
240370010. 240370050. 240370300.
Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å 0.060-0.200 mm para cromatografía
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (Oversize)
Specific gravity 0.46 to 0.55 kg/l
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Residual water 2 to 4 % (160°C)