Silicagel, Pore size: 60 Å 40-60 µm, grado ultrapuro por cromatografía en columna
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
360050010 360050050 360050300
360050010.EA 180 EUR
360050010. 360050050. 360050300.
Silicagel, Pore size: 60 Å 40-60 µm, grado ultrapuro por cromatografía en columna
Silicagel
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Particle size ≤10 % (Oversize)
Specific surface area 460 to 510 m²/g
Pore volume 0.75 to 0.80 ml/g
pH 6.5 to 7.0 (10 % suspension in water)
Volatile matter ≤6.0 % (160°C)