Silicagel, Pore size: 60 Å 60-200 µm, grado ultrapuro por cromatografía en columna
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
360062500 360060010 360060050 360060300
ACRO360062500EA 48.1 EUR
ACRO360062500 ACRO360060010 ACRO360060050 ACRO360060300
Silicagel, Pore size: 60 Å 60-200 µm, grado ultrapuro por cromatografía en columna
Silicagel
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Particle size ≤5 % (> 200 µm)
Specific surface area 470 to 530 m²/g
Pore volume 0.70 to 0.85 ml/g
Pore diameter 58 to 68 A
pH 6.5 to 7.5 (5 % suspension in water)
Volatile matter 2 to 6 % (160°C)