Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å ≥99.5% (metals basis) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
42570.18 42570.30 42570.A1 42570.A7
42570.18EA 36.1 EUR
42570.18 42570.30 42570.A1 42570.A7
Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å ≥99.5% (metals basis) 0.040-0.063 mm (230-400 mesh)
Silicagel
Purity: 99.5% CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: -230+400 Mesh, S.A. 500-600m2/g Odour: Odourless Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Índice Merck: 14,8493