Silicagel, Pore size: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
42727.30 42727.A1 42727.A7
42727.30EA 89.1 EUR
42727.30 42727.A1 42727.A7
Silicagel, Pore size: 60 Å 0.062-0.105 mm (150-230 mesh)
Silicagel
CAS No.: 7631-86-9 Physical Form: -150+230 Mesh, S.A. 500-600m2/g Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011232
Column chromatography without applied pressure (gravity pulled)
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4