Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å 0.060-0.2 mm (70-230 mesh)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L14002.0B L14002.0E
L14002.0BEA 112 EUR
L14002.0B L14002.0E
Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å 0.060-0.2 mm (70-230 mesh)
Silicagel
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
CAS No.: 7631-86-9 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Índice Merck: 14,8493