Silicagel, Pore size: 60 Å 0.032-0.063 mm (230-450 mesh)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L14003.36 L14003.0B L14003.0E
L14003.36EA 68.7 EUR
L14003.36 L14003.0B L14003.0E
Silicagel, Pore size: 60 Å 0.032-0.063 mm (230-450 mesh)
Silicagel
CAS No.: 7631-86-9 Odour: Odourless Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Índice Merck: 14,8493