Silicagel, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) por cromatografía en columna, Millipore®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.07733.1000 1.07733.9025 1.07733.9025
1.07733.1000EA 295 EUR
1.07733.1000 1.07733.9025 MERC1.07733.9025
Silicagel, Pore size: 60 Å (0.2-0.5 mm) por cromatografía en columna, Millipore®
Silicagel
* F254: indicador fluorescente
  • Resultados fiables y aplicación sencilla de las muestras.
  • Diversos tamaños de envase, de 250 g a 25 kg.
  • Alternativa económica a los tipos convencionales.
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Order Now
Resultados test especificaciones
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Loss on drying ≤ 7.0 %
Particle size 90 % between 0.200 - 0.500 mm