Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å (0.040-0.063 mm) Chromatography_column (230-400 mesh ASTM), Millipore®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.09385.1000 1.09385.2500 1.09385.9025
1.09385.1000EA 431 EUR
1.09385.1000 1.09385.2500 1.09385.9025
Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å (0.040-0.063 mm) Chromatography_column (230-400 mesh ASTM), Millipore®
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 63231-67-4
EINECS: 231-545-4
Order Now
Resultados test especificaciones
pH-value (10 % suspension) 6.5 - 7.5
Fe (Iron) ≤ 0.02 %
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement) 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm) 0.74 - 0.84 ml/g
Loss on drying (150 °C) ≤ 9.0 %
Particle Size (d10) 30 - 40 µm
Particle Size (d50) 55 - 65 µm
Particle Size (d90) 95 - 110 µm
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material