Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å 230-400 mesh, high_purity Chromatography_flash, Supelco®
Proveedor: Merck
MQ100
60737-2.5KG
60737-500G
60737-1KG
60737-25KG
60737-5KG
60737-2.5KGEA
399
EUR
60737-2.5KG
60737-500G
60737-1KG
60737-25KG
60737-5KG
Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å 230-400 mesh, high_purity Chromatography_flash, Supelco®
Silicagel
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 Pto. de fusión: 1710 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 112926-00-8 |