Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å 220-440 mesh, grado alta pureza para cromatografía flash, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60738-1KG
60738-5KG
60738-1KGEA
189
EUR
60738-1KG
60738-5KG
Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å 220-440 mesh, grado alta pureza para cromatografía flash, Supelco®
Silicagel
Formula:
SiO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 112926-00-8 |