Silicagel, Pore size: 60 Å 70-230 mesh, grado alta pureza por cromatografía en columna, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
60741-1KG
60741-25KG
60741-5KG
60741-1KGEA
120
EUR
60741-1KG
60741-25KG
60741-5KG
Silicagel, Pore size: 60 Å 70-230 mesh, grado alta pureza por cromatografía en columna, Supelco®
Silicagel
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 Pto. de fusión: 1710 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 112926-00-8 |