Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, grado alta pureza, Supelco®
Proveedor: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
60752-1KG 60752-5KG
60752-1KGEA 214 EUR
60752-1KG 60752-5KG
Silicagel, Tamaño de poro: 60 Å Ca, ~0.1% 230-400 mesh, grado alta pureza, Supelco®
Silicagel
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230
Pto. de fusión: 1710
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 112926-00-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9ba1ac80884e4d7953718a87791ef333ea3ca41&vid=87251b01e5a24bd33f318335da3250c5ee6ba475&prid=web&clid=SAPDAM