Dióxido de silicio ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
10856.14
10856.22
10856.14EA
271
EUR
10856.14
10856.22
Dióxido de silicio ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Dióxido de silicio
Purity: 99.999%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Physical Form: Powder
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 °C Pto. de fusión: 1710 °C Densidad: 2.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 7631-86-9 EINECS: 238-878-4 Índice Merck: 14,8493 |