Dióxido de silicio ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
36346.14 36346.22
36346.14EA 112 EUR
36346.14 36346.22
Dióxido de silicio ≥99.99% (metals basis)
Dióxido de silicio
Purity: 99.99% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Physical Form: 3-12mm Fused Lump Density: 2.2-2.6 Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: 1710 °C
Densidad: 2,2…2.6
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Índice Merck: 14,8493