Silicagel amorfo S.A. 175-225 m²/g, fumed
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: O2Si
Formula Weight: 60.09
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 2.2
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Adhesives, coatings, defomers, inks, lubricants, sealant, thermal insulation, cosmetics
Formula:
SiO₂ Pto. Ebullición: 2230 °C Pto. de fusión: 1710 °C Densidad: 2,2 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Índice Merck: 14,8493 |