Dióxido de silicio 99.9%, en polvo 0,5 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
L16985.14
L16985.22
L16985.14EA
92.8
EUR
L16985.14
L16985.22
Dióxido de silicio 99.9%, en polvo 0,5 µm
Dióxido de silicio
Purity: 99.9%
CAS No.: 7631-86-9
Molecular Formula: SiO2
Formula Weight: 60.09
Odour: Odourless
Melting Point: 1710°
Boiling Point: 2230°
Merck Reference: 14,8493
MDL No.: MFCD00011232
Formula:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Pto. Ebullición: 2230 °C Pto. de fusión: 1710 °C Densidad: 2.0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011232 Núm. CAS: 7631-86-9 EINECS: 231-545-4 Índice Merck: 14,8493 |