Dióxido de silicio 99.9%, en polvo 1,5 µm
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Silicon(IV) oxide, Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide
L16987.14 L16987.22
L16987.14EA 86.5 EUR
L16987.14 L16987.22
Dióxido de silicio 99.9%, en polvo 1,5 µm
Dióxido de silicio
Purity: 99.9% CAS No.: 7631-86-9 Molecular Formula: SiO2 Formula Weight: 60.09 Odour: Odourless Melting Point: 1710° Boiling Point: 2230° Merck Reference: 14,8493 MDL No.: MFCD00011232
Formula: SiO₂
MW: 60.08 g/mol
Pto. Ebullición: 2230 °C
Pto. de fusión: 1710 °C
Densidad: 2.0
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 7631-86-9
EINECS: 231-545-4
Índice Merck: 14,8493