Dióxido de silicio, Purum p.a. 40-200 mesh, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
84880-1KG 84880-5KG
84880-1KGEA 142 EUR
84880-1KG 84880-5KG
Dióxido de silicio, Purum p.a. 40-200 mesh, Fluka™
Dióxido de silicio
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formula: SiO₂
Pto. Ebullición: 2230 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 1,610 °C
Densidad: 2,6 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011232
Núm. CAS: 14808-60-7
EINECS: 231-545-4
Índice Merck: 14,08493
Order Now
Resultados test especificaciones
Refractive Index n20/D 1.544 (lit.)
Appearance complying
Loss on ignition Max. 0.1 %
Calcium (Ca) Max. 0.005 %
Cadmium (Cd) Max. 0.005 %
Cobalt (Co) Max. 0.005 %
Copper (Cu) Max. 0.005 %
Iron (Fe) Max. 0.015 %
Potassium (K) Max. 0.01 %
Sodium (Na) Max. 0.01 %
Nickel (Ni) Max. 0.005 %
Lead (Pb) Max. 0.005 %
Zinc (Zn) Max. 0.005 %
Grain size 0.075-0.4 mm effective %
Chloride (Cl) Max. 200 ppm