Seleniuro de estaño ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
18781.06
18781.14
18781.06EA
139
EUR
18781.06
18781.14
Seleniuro de estaño ≥99.999% (metals basis)
Seleniuro de estaño
Purity: 99.999%
CAS No.: 1315-06-6
Molecular Formula: SnSe
Formula Weight: 197.65
Physical Form: 3-12mm Pieces
Melting Point: 861°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00054049
Formula:
SeSn MW: 197.67 g/mol Pto. de fusión: 861 Densidad: 6.18 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054049 Núm. CAS: 1315-06-6 EINECS: 215-257-6 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 14,8789 |