Telururo de plomo ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
36317.09
36317.18
36317.09EA
125
EUR
36317.09
36317.18
Telururo de plomo ≥99.99% (metals basis)
Telururo de plomo
Purity: 99.99%
CAS No.: 1314-91-6
Molecular Formula: PbTe
Formula Weight: 334.79
Physical Form: -325 Mesh Powder
Density: 8.164
Melting Point: 917°
Merck Reference: 14,5422
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00016274
In semiconductor research, photoconductor cells
Formula:
PbTe MW: 334.8 g/mol Pto. de fusión: 917 °C Densidad: 8.164 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016274 Núm. CAS: 1314-91-6 EINECS: 215-247-1 UN: 3284 ADR: 6.1 III Índice Merck: 14,5422 |