Telururo de plomo ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
88285.14 88285.22
88285.14EA 199 EUR
88285.14 88285.22
Telururo de plomo ≥99.999% (metals basis)
Telururo de plomo
Purity: 99.999% CAS No.: 1314-91-6 Molecular Formula: PbTe Formula Weight: 334.79 Physical Form: 15mm & Down Pieces Density: 8.164 Melting Point: 917° Merck Reference: 14,5422 UN No.: 3284 MDL No.: MFCD00016274
Formula: PbTe
MW: 334.8 g/mol
Pto. de fusión: 917 °C
Densidad: 8.164
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016274
Núm. CAS: 1314-91-6
EINECS: 215-247-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Índice Merck: 14,5422