Telururo de estaño ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
89186.09
89186.18
89186.09EA
133
EUR
89186.09
89186.18
Telururo de estaño ≥99.999% (metals basis)
Telururo de estaño
Purity: 99.999%
CAS No.: 12040-02-7
Molecular Formula: SnTe
Formula Weight: 246.29
Physical Form: 3-12mm Pieces
Density: 6.48
Melting Point: 780°
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049543
Formula:
SnTe MW: 246,31 g/mol Pto. de fusión: 780 °C Densidad: 6,48 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00049543 Núm. CAS: 12040-02-7 EINECS: 234-914-8 UN: 3288 ADR: 6.1,III |