Fósforo tribromuro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tribromuro de fósforo
169470050 169475000 169471000
ACRO169470050EA 45.1 EUR
ACRO169470050 ACRO169475000 ACRO169471000
Fósforo tribromuro 99%
Fósforo tribromuro
Formula: PBr₃
MW: 270.69 g/mol
Pto. Ebullición: 175 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 2.88 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011436
Núm. CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07514
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear to slightly hazy colorless to yellow to light brown Liquid
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Br)
Melting point 110 to 116 °C
HPLC ≥97.5 %