Fósforo tribromuro ≥99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tribromuro de fósforo
40191.14
40191.22
40191.14EA
71
EUR
40191.14
40191.22
Fósforo tribromuro ≥99% (metals basis)
Fósforo tribromuro
Purity: 99%
CAS No.: 7789-60-8
Molecular Formula: PBr3
Formula Weight: 270.70
Physical Form: Liquid
Density: 2.852
Refractive Index: 1.697
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: -40°
Boiling Point: 172.9°
Solubility: Soluble in acetone and carbon disulfide. Decomposes in water and alcohol
Beilstein Reference: 3903060
Merck Reference: 14,7357
UN No.: 1808
MDL No.: MFCD00011436
Formula:
PBr₃ MW: 270,69 g/mol Pto. Ebullición: 172,9 °C Pto. de fusión: –40 °C Densidad: 2,852 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011436 Núm. CAS: 7789-60-8 EINECS: 232-178-2 UN: 1808 ADR: 8,II Índice Merck: 14,7357 |