Fósforo tribromuro ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tribromuro de fósforo
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
L13638.14EA 38.8 EUR
L13638.14 L13638.22 L13638.0B
Fósforo tribromuro ≥98%
Fósforo tribromuro
Formula: PBr₃
MW: 270.69 g/mol
Pto. Ebullición: 175
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011436
Núm. CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07514