Fósforo tribromuro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tribromuro de fósforo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22321.0050 8.22321.0250 8.22321.6000
8.22321.0050EA 66.5 EUR
8.22321.0050 8.22321.0250 8.22321.6000
Fósforo tribromuro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fósforo tribromuro
Formula: PBr₃
MW: 270.69 g/mol
Pto. Ebullición: 175
Pto. de fusión: –40 °C
Densidad: 2.8903 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011436
Núm. CAS: 7789-60-8
EINECS: 232-178-2
UN: 1808
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07514
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 270.69 g/mol
Boiling Point 173 - 175 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2.9 hPa (20 °C)
Refractive Index 1.6945 (20 °C, 589 nm)
Density 2.85 g/cm3 (20 °C)