Fósforo pentabromuro 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phosphorus pentabromide
B22481.14
B22481.22
B22481.36
B22481.14EA
94.7
EUR
B22481.14
B22481.22
B22481.36
Fósforo pentabromuro 95%
Fósforo pentabromuro
Purity: 95%
CAS No.: 7789-69-7
Molecular Formula: PBr5
Formula Weight: 430.50
Odour: Acrid
Melting Point: ca 105° dec.
Boiling Point: 105-107° dec.
Beilstein Reference: 3903332
Merck Reference: 14,7350
UN No.: 2691
MDL No.: MFCD00011437
Formula:
PBr₅ MW: 430.49 g/mol Pto. Ebullición: 105…107 °C (desc.) Pto. de fusión: ∼ 105 °C (desc.) Densidad: 3.61 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011437 Núm. CAS: 7789-69-7 EINECS: 232-186-6 UN: 2691 ADR: 8 II Índice Merck: 12,07507 |