Antimonio (III) cloruro 99.5%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
201680020 201685000
ACRO201680020EA 329 EUR
ACRO201680020 ACRO201685000
Antimonio (III) cloruro 99.5%
Antimonio (III) cloruro
Formula: SbCl₃
Pto. Ebullición: 223,5 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 73 °C
Densidad: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011212
Núm. CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,00713
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to white to off-white Adhering crystals and/or chunks (May have a pink hue)
Titration Iodimetric ≥99.4 %