Antimonio (III) cloruro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
41537.14
41537.22
41537.14EA
71.3
EUR
41537.14
41537.22
Antimonio (III) cloruro ≥99.9% (metals basis)
Antimonio (III) cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 10025-91-9
Molecular Formula: Cl3Sb
Formula Weight: 228.11
Physical Form: Crystalline
Density: 3.14
Appearance: White
Odour: Pungent
Melting Point: 73.4°
Boiling Point: 223.5°
Merck Reference: 14,707
UN No.: 1733
MDL No.: MFCD00011212
Formula:
SbCl₃ Pto. Ebullición: 223,5 °C Pto. de fusión: 73,4 °C Densidad: 3,14 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011212 Núm. CAS: 10025-91-9 EINECS: 233-047-2 UN: 1733 ADR: 8,II Índice Merck: 14,707 |