Antimonio (III) cloruro 99
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de antimonio
A11944.0E A11944.22 A11944.36
A11944.0EEA 402 EUR
A11944.0E A11944.22 A11944.36
Antimonio (III) cloruro 99
Antimonio (III) cloruro
Purity: 99+% CAS No.: 10025-91-9 Molecular Formula: SbCl3 Formula Weight: 228.11 Odour: Pungent Melting Point: 73.4° Boiling Point: 223.5° Merck Reference: 14,707 UN No.: 1733 MDL No.: MFCD00011212
Formula: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Pto. Ebullición: 223.5 °C
Pto. de fusión: 73.4 °C
Densidad: 3.14
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011212
Núm. CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,00713