Antimonio (III) cloruro zS, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de antimonio
MQ200
8.14656.0250 8.14656.1000
8.14656.0250EA 151 EUR
8.14656.0250 8.14656.1000
Antimonio (III) cloruro zS, Sigma-Aldrich®
Antimonio (III) cloruro
Formula: SbCl₃
MW: 228.12 g/mol
Pto. Ebullición: 223.5
Pto. de fusión: 73
Densidad: 3.14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011212
Núm. CAS: 10025-91-9
EINECS: 233-047-2
UN: 1733
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,00713
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility 931 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 73 °C
Molar Mass 228.1 g/mol
Bulk Density 1600 kg/m3
Boiling Point 233 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.16 hPa (20 °C)
Density 3.14 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Synonyms Antimonous acid, Antimony trichloride
Hill Formula Cl3Sb
Chemical Formula SbCl3