Antimonio (V) cloruro, anhidro 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
201210010 201210500 201212500
ACRO201210010EA 415 EUR
ACRO201210010 ACRO201210500 ACRO201212500
Antimonio (V) cloruro, anhidro 99%
Antimonio (V) cloruro
Formula: Cl₅Sb
Pto. Ebullición: 92 °C (30 mmHg)
Pto. de fusión: 2,8 °C
Densidad: 2,36 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011213
Núm. CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,00701
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Assay ≥98.5 %