Antimonio (V) cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Pentacloruro de antimonio, Antimonio pentacloruro
Ampuled under argon
35677.03
35677.09
35677.03EA
92.9
EUR
35677.03
35677.09
Antimonio (V) cloruro, ultra seco ≥99.999% (metals basis)
Antimonio (V) cloruro
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-18-9
Molecular Formula: SbCl5
Formula Weight: 299.02
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 2.336
Refractive Index: 1.601
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: 2.8°
Boiling Point: 79°/22mm
Merck Reference: 14,695
UN No.: 1730
MDL No.: MFCD00011213
Formula:
Cl₅Sb MW: 299.02 g/mol Pto. Ebullición: 79 °C (22 mmHg) Pto. de fusión: 2.8 °C Densidad: 2.336 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011213 Núm. CAS: 7647-18-9 EINECS: 231-601-8 UN: 1730 ADR: 8 II Índice Merck: 14,695 |