Antimonio (V) cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Pentacloruro de antimonio, Antimonio pentacloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07837.0025 8.07837.0100
8.07837.0025EA 106 EUR
8.07837.0025 8.07837.0100
Antimonio (V) cloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Antimonio (V) cloruro
Formula: Cl₅Sb
Pto. Ebullición: 140 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011213
Núm. CAS: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8,II
Índice Merck: 13,00701
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 3 - 4 °C
Molar Mass 299.01 g/mol
Boiling Point 140 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)