Bismuto (III) cloruro, anhidro 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 79.4 EUR
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
Bismuto (III) cloruro, anhidro 97+%
Bismuto (III) cloruro
Formula: BiCl₃
Pto. Ebullición: 447 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 230…232 °C
Densidad: 4,75 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003461
Núm. CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01261
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)