Bismuto (III) cloruro 99.999% (trace metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
318350050 318350250
ACRO318350050EA 83 EUR
ACRO318350050 ACRO318350250
Bismuto (III) cloruro 99.999% (trace metals basis)
Bismuto (III) cloruro
Formula: BiCl₃
Pto. Ebullición: 447 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: 230…232 °C
Densidad: 4,75 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003461
Núm. CAS: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Índice Merck: 13,01261
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm