Bismuto (III) cloruro, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de bismuto
17115.14
17115.22
17115.14EA
109
EUR
17115.14
17115.22
Bismuto (III) cloruro, anhidro ≥99.9% (metals basis)
Bismuto (III) cloruro
Purity: 99.9%
CAS No.: 7787-60-2
Molecular Formula: BiCl3
Formula Weight: 315.34
Physical Form: Powder
Density: 4.75
Appearance: White
Melting Point: 230-232°
Boiling Point: ca 430° subl.
Solubility: Soluble in HCl, HNO3, acetone, ethyl acetate. Insoluble in alcohol. Decomposed by water to BiOCl
Merck Reference: 14,1262
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003461
Catalysts for organic reactions, preparation of Bi salts
Formula:
BiCl₃ Pto. Ebullición: ∼430 °C (subl.) Pto. de fusión: 230…232 °C Densidad: 4,75 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003461 Núm. CAS: 7787-60-2 EINECS: 232-123-2 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,1262 |