Bismuto (III) cloruro, (max. 3% H₂O) ≥98% (dry weight)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tricloruro de bismuto
A10510.14
A10510.22
A10510.36
A10510.14EA
51.1
EUR
A10510.14
A10510.22
A10510.36
Bismuto (III) cloruro, (max. 3% H₂O) ≥98% (dry weight)
Bismuto (III) cloruro
Purity: 98%
CAS No.: 7787-60-2
Molecular Formula: BiCl3
Formula Weight: 315.34
Odour: Irritating
Melting Point: 230-232°
Boiling Point: ca 430° subl.
Merck Reference: 14,1262
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00003461
Formula:
BiCl₃ Pto. Ebullición: ∼430 °C (subl.) Pto. de fusión: 230…232 °C Densidad: 4,75 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003461 Núm. CAS: 7787-60-2 EINECS: 232-123-2 UN: 3260 ADR: 8,III Índice Merck: 14,1262 |