Fósforo tricloruro 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de fósforo
169480010 169480050 169482500
ACRO169480010EA 115 EUR
ACRO169480010 ACRO169480050 ACRO169482500
Fósforo tricloruro 99%
Fósforo tricloruro
Formula: Cl₃P
MW: 137.33 g/mol
Pto. Ebullición: 76
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 1.57 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011438
Núm. CAS: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1 I
Índice Merck: 12,07515
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Titration Argentometric ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Iron (Fe) ≤10 ppm
Impurity ≤1 % POCl3