Fósforo tricloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Tricloruro de fósforo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
8.22322.0100EA 80.5 EUR
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
Fósforo tricloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Fósforo tricloruro
Formula: Cl₃P
MW: 137.33 g/mol
Pto. Ebullición: 76
Pto. de fusión: –112 °C
Densidad: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011438
Núm. CAS: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1 (8) I
Índice Merck: 12,07515