Fósforo pentacloruro 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
169460010 169461000 169460025
169460010.EA 128 EUR
169460010. 169461000. 169460025.
Fósforo pentacloruro 98%
Fósforo pentacloruro
Formula: Cl₅P
MW: 208.24 g/mol
Pto. de fusión: 167 °C (subl.)
Densidad: 1.6 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011439
Núm. CAS: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8 II
Índice Merck: 12,07508
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder and/or scales
Titration Argentometric ≥97.5 %
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %