Fósforo pentacloruro ≥99.99% (metals basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
11849.14
11849.22
11849.14EA
167
EUR
11849.14
11849.22
Fósforo pentacloruro ≥99.99% (metals basis)
Fósforo pentacloruro
Purity: 99.998%
CAS No.: 10026-13-8
Molecular Formula: PCl5
Formula Weight: 208.24
Physical Form: Solid
Density: 2.114
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 162° subl.
Merck Reference: 14,7351
UN No.: 1806
MDL No.: MFCD00011439
Formula:
Cl₅P MW: 208.24 g/mol Pto. de fusión: 162 °C (subl.) Densidad: 2.114 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011439 Núm. CAS: 10026-13-8 EINECS: 233-060-3 UN: 1806 ADR: 8 II Índice Merck: 14,7351 |