Fósforo pentacloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22340.0100 8.22340.0500 8.22340.1000 8.22340.9025
8.22340.0100EA 43.7 EUR
8.22340.0100 8.22340.0500 8.22340.1000 8.22340.9025
Fósforo pentacloruro para síntesis, Sigma-Aldrich®
Formula: Cl₅P
Pto. de fusión: ∼148 °C
Densidad: 3,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011439
Núm. CAS: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8,II
Índice Merck: 12,07508
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble,(decomposition)
Melting Point 148 °C
Molar Mass 208.24 g/mol
Boiling Point 167 °C (decomposition)
Vapor Pressure 0.016 hPa (20 °C)
Density 2.1 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) acidic
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive material